Få mere at vide
Terphenyl Hydrogenated, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terphenyl Hydrogenated |
| CAS | 61788-32-7 |
| Molekylær formel | C18 H22 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1,3,5,9,11-16H,2,4,6-8,10H2 |
| SMIL | C1CC=CC(C1)c2ccc(cc2)C3CCC=CC3 |
| IUPAC navn | 1-cyclohex-2-en-1-yl-4-cyclohex-3-en-1-yl-benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.37 |
| Formel vægt | 238.1722 |