Få mere at vide
Terpene Mixture 2 2500 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| CAS | 469-61-4, 7787-20-4, 464-43-7, 2-9-2217, 5989-27-5, 546-79-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpineol 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL∣trans-Nerolidol 2500 μg/mL |