missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ternidazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ternidazole Hydrochloride |
| CAS | 70028-95-4 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 O3 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-methyl-5-nitro-1H-Imidazole-1-propanol hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-1-propanol, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochloride (9CI), Imidazole-1-propanol, 2-methyl-5-nitro-, hydrochloride (7CI), 1-(3-Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCCO |
| IUPAC navn | 3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.64 |
| Formel vægt | 221.0567 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?