Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ternidazol, 95 %
Artikelnummer. 15763457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15763457 250 mg 250mg
15753457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15763457 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461952500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1077-93-6
Molekylær formel C7H11N3O3
Molekylvægt (g/mol) 185.18
InChI nøgle DUOHVNSMLSPTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ternidazole, unii-4n8r018qb0, 1-3-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 3-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl propan-1-ol, ternidazol, ternidazolum, ternidazole inn, ternidazol inn-spanish, ternidazolum inn-latin
PubChem CID 68944
IUPAC navn 3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-1-ol
SMIL CC1=NC=C(N1CCCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ternidazole
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 185.18
Procent renhed 97%