Få mere at vide
VACUUBRAND™ Klemmeindløb 2 ventil
Artikelnummer. 11930102 Shop alle Vacuubrand produkter
Model-:
Ventil, 90°
Ventilhoved EX , dobbelt, 180°
Ventilhoved EX , dobbelt, 90°
Ventilhoved IN, dobbelt, 180°
Artikelnummer. 11930102
Brand: VACUUBRAND™ 20636029