Få mere at vide
VACUUBRAND™ Klemmeindløb 2 ventil
Shop alle Vacuubrand produkter
Model-:
Ventil, 90°
Ventilhoved EX , dobbelt, 180°
Ventilhoved EX , dobbelt, 90°
Ventilhoved IN, dobbelt, 180°
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Ventilhoved IN, dobbelt, 180° |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Double Valve Head |