Få mere at vide
Terizidon, TRC
Artikelnummer. 30007536
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007536 25 mg
30004879 1 g
30005810 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11550025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25683-71-0
Molekylær formel C14H14N4O4
Molekylvægt (g/mol) 302.29
Synonym 3-Isoxazolidinone, 4,4'-[1,4-phenylenebis(methylidynenitrilo)]bis-, 3-Isoxazolidinone, 4,4'-[p-phenylenebis(methylidynenitrilo)]di- (7CI,8CI), 4,4'-[1,4-Phenylenebis(methylidynenitrilo)]bis[3-isoxazolidinone], B 2360, Terivalidin, Terizidon, Terizidone
IUPAC navn 4-[(E)-[4-[(E)-(3-oxo-1,2-oxazolidin-4-yl)iminomethyl]phenyl]methylideneamino]-1,2-oxazolidin-3-one
SMIL O=C1NOCC1\N=C\c2ccc(\C=N\C3CONC3=O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terizidone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O4/c19-13-11(7-21-17-13)15-5-9-1-2-10(4-3-9)6-16-12-8-22-18-14(12)20/h1-6,11-12H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)/b15-5+,16-6+
Formel vægt 302.1015