Få mere at vide
MedChemExpress Teriparatide
Artikelnummer. 16499338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16499338 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16499338 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0059
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Tekniske data
Renhed 96.42%
CAS 52232-67-4
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 4117.72 g/mol
Produkttype Reference compound
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)