missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Teriflunomide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476488
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476488 10 mg -
16462587 50 mg -
16411776 500 mg 500mg
16436756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476488 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Teriflunomide is the active metabolite of leflunomide, an approved therapy for rheumatoid arthritis. It inhibits pyrimidine synthesis and therefore potently decreases T cell and B cell proliferation.

Teriflunomide is the active metabolite of leflunomide, an approved therapy for rheumatoid arthritis. It inhibits pyrimidine synthesis and therefore potently decreases T cell and B cell proliferation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Teriflunomide
Fysisk form Solid
CAS 163451-81-8
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H9F3N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym A77 1726
Opløselighedsinformation DMSO : 26 mg/mL (96.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL C/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Formel vægt 270.21
Procent renhed 99.56%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.