Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Teriflunomid
Artikelnummer. 17251292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251292 250 mg
17241292 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251292 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467112500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 163451-81-8 | C12H9F3N2O2, C12H9F3N2O2 | 270.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163451-81-8
Molekylær formel C12H9F3N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Teriflunomid
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 229,0 °C
Formel vægt 270.21
InChI nøgle UTNUDOFZCWSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=C(C#N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 270.21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Teriflunomide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Teriflunomide