Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tergitol™ 15-S-9
Artikelnummer. 16388237 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16388237 250 mL
16358237 1 L
16368237 2.5 L
16378237 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16388237 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    276.65 DKK / 250ml
    Spare 50.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68131-40-8 | [C2H4O]n C13H27O
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68131-40-8
Molekylær formel [C2H4O]n C13H27O
MDL nummer MFCD00132411
SMIL CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tergitol* 15-S-9
Tæthed 1.0100 g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 193 °C
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tergitol 15-S-9
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.