Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-agar
Artikelnummer. p-7113045
Emballagetype:
Flow indpakket - enkelt lag
Æsker med 2 x 10 plader pakket ind i film
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10670795
Brand: Thermo Scientific™ PO5164A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn og differentier colibakterier fra vand- og fødevareprøver med dette brugsklare medium.
Opregne og differentiere colibakterier fra vand- og fødevareprøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-agar . Tergitol 7 hæmmer Gram-positive organismer, hvilket tillader overlegen genvinding af coliforme bakterier. Tilsætningen af tri-phenyltetrazoliumchlorid (TTC) muliggør genkendelse og identifikation af Escherichia coli og Enterobacter aerogenes . Fermentering af laktose ses ved en ændring i farven på pH-indikatoren bromthymolblå. TTC reduceres hurtigt til rød formazan af de fleste coliforme organismer undtagen E. coli og Enterobacter aerogenes, hvilket tillader let differentiering.
Bruge Tergitol 7-Lactose-TTC-agar til påvisning og optælling af coliformer i mad- og vandprøver.
  • Letlæselig: Skelner let Escherichia coli (gule kolonier) og Enterobacter -arter (grønlige/gule kolonier) fra colibakterier (røde kolonier).
  • Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tergitol™ er et varemærke tilhørende Dow Chemical Virksomhed (Dow )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Reseda grøn, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Tergitol 7-Lactose-TTC-agar
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar
Fyld vægt 7.2± 0,2
Emballagetype Flow indpakket - enkelt lag