Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-agar
Beskrivelse
Opregne og differentiere colibakterier fra vand- og fødevareprøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-Lactose-TTC-agar . Tergitol 7 hæmmer Gram-positive organismer, hvilket tillader overlegen genvinding af coliforme bakterier. Tilsætningen af tri-phenyltetrazoliumchlorid (TTC) muliggør genkendelse og identifikation af Escherichia coli og Enterobacter aerogenes . Fermentering af laktose ses ved en ændring i farven på pH-indikatoren bromthymolblå. TTC reduceres hurtigt til rød formazan af de fleste coliforme organismer undtagen E. coli og Enterobacter aerogenes, hvilket tillader let differentiering.
Bruge Tergitol 7-Lactose-TTC-agar til påvisning og optælling af coliformer i mad- og vandprøver.
- Letlæselig: Skelner let Escherichia coli (gule kolonier) og Enterobacter -arter (grønlige/gule kolonier) fra colibakterier (røde kolonier).
- Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tergitol™ er et varemærke tilhørende Dow Chemical Virksomhed (Dow )
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Reseda grøn, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Tergitol 7-Lactose-TTC-agar |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 7.2± 0,2 |
| Emballagetype | Flow indpakket - enkelt lag |