Få mere at vide
Cole-Parmer™ Terg-A-Zyme™ Renere
Artikelnummer. 11787168 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11787168 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11787168 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1777705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse overlegne rengøringsmidler på glas, metal, plastik, gummi og andre hårde materialer i dine kritiske rengøringsprocesser. Terg-A-Zyme™ Rensemiddel skylles helt af uden forstyrrende rester.
Hvidt pulverrens er sikkert, lugtfrit og FDA-kompatibelt.
  • Terg-A-Zyme rengøringsmiddel kombinerer den originale Alconox; kraft med proteinenzymer.
  • ALCONOX og TERG-A-ZYME er registrerede varemærker tilhørende Alconox Inc.
Tekniske data
Produkttype Terg-A-Zyme Renere
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel
Til brug med (applikation) Til proteinfjernelse
Mængde 1 stk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tergazyme
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium tripolyphosphate