Få mere at vide
Terfuboxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbufos-oxon |
| CAS | 56070-14-5 |
| Molekylær formel | C9 H21 O3 P S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon, Terbufoxon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O3PS2/c1-6-11-13(10,12-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)SCSC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-(diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfanyl)-2-methylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.36 |
| Formel vægt | 272.067 |