missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terfenadine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30413416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413416 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11451010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terfenadine N-Oxide
CAS 634901-83-0
Molekylær formel C32 H41 N O3
Mængde 10 mg
Synonym 1-Piperidinebutanol','α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-','1-oxide, Terfenadine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C32H41NO3/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33(36)23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 487.67
Formel vægt 487.3086
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.