Få mere at vide
Terfenadine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terfenadine N-Oxide |
| CAS | 634901-83-0 |
| Molekylær formel | C32 H41 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Piperidinebutanol','α-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-','1-oxide, Terfenadine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41NO3/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33(36)23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCC[N+]2([O-])CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.67 |
| Formel vægt | 487.3086 |