Få mere at vide
Terfenadin, Mikromol™
Artikelnummer. 17970856
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17970856 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17970856 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Terfenadin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terfenadine
CAS 50679-08-8
Analyt- eller komponentnavne Terfenadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C32 H41 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terfenadine
InChI formel InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 471.67
Mængde 500 mg
Formel vægt 471,3137 g/mol