Få mere at vide
Terfenadin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457794
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457794 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457794 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0055.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terfenadine
CAS 50679-08-8
Analyt- eller komponentnavne Terfenadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C32 H41 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terfenadine
InChI formel InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 471.67
Mængde 10 mg
Formel vægt 471,3137 g/mol