Få mere at vide
Terfenadin EP Urenhed J, Mikromol™
Artikelnummer. 30458745
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458745 4 x 25 mg
30052183 100 mg
30051962 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458745 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.0300254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Terfenadin EP Urenhed J, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H35 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
IUPAC navn ethyl 1-[4-(4-tert-butylphenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 361.52
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 361,2617 g/mol