Få mere at vide
Terfenadine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terfenadine-d3 |
| CAS | 192584-82-0 |
| Molekylær formel | C32 D3 H38 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/i15D2,30D |
| SMIL | [2H]C([2H])(CCN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])(O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-(4-tert-butylphenyl)-1,2,2-trideuterio-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.692 |
| Formel vægt | 474.333 |