Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Terfenadin
Artikelnummer. 15494409
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494409 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15494409 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61936.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 50679-08-8 | C32H41NR.2
Terfenadin er blevet brugt til at studere histamins rolle i kløe relateret til proteinase-aktiverede receptorer (PARs) hos mus. Terfenadin er også blevet brugt til at blokere histaminreceptor type 1 for at undersøge patogenesen af 2,4-dinitrobenzen sulfonsyre (DNBS)-induceret ulcerøs colitis hos rotter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Format Powder
Til brug med (applikation) Et antihistamin
CAS 50679-08-8
Molekylær formel C32H41NO2
Formel vægt 471,67 g/mol
Smeltepunkt 145 °C til 152 °C
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver