Få mere at vide
Abnova™ TERF2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16121322
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16121322 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16121322 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00007014T01.100uL
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt TERF2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. BC024890
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 28.3kDa
Plasmid pCMV-TERF2 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-TERF2 antibody (Mfr. No. H00007014-B01) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.