Få mere at vide
Terefthaloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420953
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30420953 50 g
1 options
Artikelnummer. 30420953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11250550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Mængde 50 g
Synonym 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.02
Formel vægt 201.9588