Få mere at vide
Terephthaloyl chloride, 99%
Artikelnummer. 11443554
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443554 1000 g 1000g
11453554 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11224.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 203.02 g/mol
Terephthaloylchlorid virker som en monomer med p-phenylendiamin anvendt til fremstilling af polymer, dvs. polyparaphenylenterephthalamid. Det er en aktiv komponent i ydeevne polymerer og aramidfibre, som giver flammebestandighed, kemisk resistens, temperaturstabilitet, let vægt og meget høj styrke. Det bruges også som en effektiv vandopfanger, der bruges til at stabilisere isocyanater og urethan-præpolymerer. Yderligere anvendes det til fremstilling af flydende krystallinske termohærdende ved termisk cyclotrimerisering af dicyanatforbindelser af ringsubstituerede bis(4-hydroxyphenyl)terepthalater. Ud over dette er det involveret i kondensationsreaktionen med difunktionel alfa,μ -diaminopolystyren for at få kædeforlænget polystyren indeholdende amidbindinger langs polymerrygraden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Terephthaloylchlorid fungerer som en monomer med p-phenylendiamin, der anvendes til fremstilling af polymer, dvs. polyparaphenylenterephthalamid. Det er en aktiv komponent i ydeevne polymerer og aramidfibre, som giver flammebestandighed, kemisk resistens, temperaturstabilitet, let vægt og meget høj styrke. Det bruges også som en effektiv vandopfanger, der bruges til at stabilisere isocyanater og urethan-præpolymerer. Yderligere anvendes det til fremstilling af flydende krystallinske termohærdende ved termisk cyclotrimerisering af dicyanatforbindelser af ringsubstituerede bis(4-hydroxyphenyl)terepthalater. Ud over dette er det involveret i kondensationsreaktionen med difunktionel alfa, μ-diaminopolystyren for at få kædeforlænget polystyren indeholdende amidbindinger langs polymerrygraden.
Opløselighed Opløselig i ethanol, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmidler, vand og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-20-9
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.02
MDL nummer MFCD00000693
InChI nøgle LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
PubChem CID 7488
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthaloyl chloride
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 265°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN2928
Beilstein 607796
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents.
Formel vægt 203.02
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthaloyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride