Få mere at vide
Terephthalonitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496356
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496356 25 g 25g
11406366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23137.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.134 g/mol
1,4-dicyanobenzen som en ny intern standard ved anvendelse af solid-state infrarøde intensitetsmetoder til bestemmelse af thiocyanatbinding. Anvendes som fotosensibilisator i [2+2] cycloadditioner, nitril byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-dicyanobenzen som en ny intern standard ved anvendelse af solid-state infrarøde intensitetsmetoder til bestemmelse af thiocyanatbinding. Anvendes som fotosensibilisator i [2+2] cycloadditioner, nitril byggesten.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-26-7
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.134
MDL nummer MFCD00001810
InChI nøgle BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
PubChem CID 12172
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalonitrile
Smeltepunkt 224°C to 227°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1072210
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terephthalonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Terephthalonitrile