Få mere at vide
Terephthalisk dihydrazid, 95%
Artikelnummer. 11304424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304424 5 g 5g
11314424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01017.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 136-64-1 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-64-1
Molekylær formel C8H10N4O2
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00014762
InChI nøgle ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazide
PubChem CID 67294
IUPAC navn benzen-1,4-dicarbohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic dihydrazide
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 982939
Formel vægt 194.19
Procent renhed 95%