Få mere at vide
Terephthalic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16432678 5 g
1 options
Artikelnummer. 16432678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010098
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Terephthalic acid is one isomer of the three phthalic, a precursor to the polyester PET, used to make clothing and plastic bottles.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H6O4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism