missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terephthalic Acid-13C8, TRC

Artikelnummer. 30410676
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410676 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1125025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terephthalic Acid 13C8
CAS 1794767-08-0
Molekylær formel 13C8 H6 O4
Mængde 5 mg
Synonym Terephthalic Acid-13C8, 1,4-Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-di(carboxylic-13C) acid, Terephthalic-13C8 acid, Terephthalic acid-13C8, Terephthalic acid 13C8
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
SMIL O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13C](=O)O
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,4-di(^{13}C)carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.072
Formel vægt 174.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.