Få mere at vide
Terephthaldialdehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879660
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15879660 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15879660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8086170100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 623-27-8
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Kogepunkt 245°C to 248°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H4-1,4-(CHO)2
MDL nummer MFCD00006949
Mængde 100 g
Synonym Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde, Terephthaldialdehyde
Molekylvægt (g/mol) 134.13