Få mere at vide
Terephthalaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30425840
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30425840 5 g
1 options
Artikelnummer. 30425840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1110005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalaldehyde
CAS 623-27-8
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
SMIL O=Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn terephthalaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.0368