missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terconazole, TRC

Artikelnummer. 30413804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413804 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11060025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terconazole
CAS 67915-31-5
Molekylær formel C26 H31 Cl2 N5 O3
Mængde 25 mg
Synonym Piperazine','1-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(1-methylethyl)-','cis-, rel-1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(1-methylethyl)piperazine, (±)-Terconazole, Fungistat, Gyno-Terazol, NSC 331942, R 42470, Terazol, Terazol Cream & Suppositories, Terconazole, Tercospor, Termayazole, Triaconazole
InChI formel InChI=1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
SMIL CC(C)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4cncn4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
IUPAC navn 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-propan-2-ylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 532.46
Formel vægt 531.1804
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.