Learn More
Terconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464627
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464627 50 mg
16428816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1790
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Terconazole is a broad-spectrum antifungal medication for the treatment of vaginal yeast infection.
Terconazole is a broad-spectrum antifungal medication for the treatment of vaginal yeast infection.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Terconazole
Fysisk form Powder
CAS 67915-31-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H31Cl2N5O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R42470
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.34 mM)
SMIL CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@@H]3O[C@@](CN4N=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)C
Molekylvægt (g/mol) 532.46
Formel vægt 532.46
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.