missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Terconazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terconazole |
| CAS | 67915-31-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H31 Cl2 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terconazole, 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-4-(1-methylethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4cncn4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?