Få mere at vide
Terbutryn, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16442296 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16442296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1991
MedChemExpress Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbutryn
CAS 886-50-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H19N5S
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.32 mM)
SMIL CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NCC)=N1
Molekylvægt (g/mol) 241.36
Formel vægt 241.36
Procent renhed 98.88%
Grad Research
Fysisk form Solid