missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Terbutryn-d5 (ethyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbutryn D5 |
| CAS | 1219804-47-3 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H14 N5 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Terbutryn D5 (ethyl D5), N'-tert-Butyl-6-methylsulfanyl-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC navn | 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-2-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.39 |
| Formel vægt | 246.1675 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?