Få mere at vide
Terbutryn-d5 (ethyl-d5), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Terbutryn D5 |
| CAS | 1219804-47-3 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H14 N5 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Terbutryn D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC navn | 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-2-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.39 |
| Formel vægt | 246.1675 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?