Få mere at vide
Terbuthylazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| Formel vægt | 229.1094 |