Få mere at vide
Terbuthylazinmetabolit SYN 545666 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| CAS | 2206682-85-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H14 N4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14) |
| SMIL | CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O |
| Vis mere |