Få mere at vide
Terbuthylazine metabolite CGA 324007 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308801
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308801 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30308801 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17305500MC100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
CAS 309923-18-0
Analyt- eller komponentnavne Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H12 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
SMIL CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
IUPAC navn 6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 184.1958
Mængde 1 ml
Formel vægt 184.096 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.