Få mere at vide
Terbuthylazine, MedChemExpress
Beskrivelse
Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine |
| CAS | 5915-41-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H16ClN5 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 23 mg/mL (100.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)(C)C)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.71 |
| Formel vægt | 229.71 |
| Vis mere |