Få mere at vide
Terbuthylazine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine |
| CAS | 5915-41-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbuthylazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H16 Cl N5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Terbuthylazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |