Få mere at vide
Terbuthylazine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309294
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30309294 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30309294 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA17300000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbuthylazine
CAS 5915-41-3
Analyt- eller komponentnavne Terbuthylazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H16 Cl N5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbuthylazine
InChI formel InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC navn 2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 229.71
Mængde 1 ml
Formel vægt 229.1094 g/mol