Få mere at vide
Terbutalone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1246815-70-2 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.73 |
| Formel vægt | 259.0975 |