Få mere at vide
Terbutalin, TRC
Artikelnummer. 17924035
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924035 100 mg
17912785 50 mg
17903395 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT109763100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23031-25-6
Molekylær formel C12 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
IUPAC navn 5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]benzen-1,3-diol
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbutaline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
Formel vægt 225.1365
Procent renhed >95%