Få mere at vide
Terbutaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbutaline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 225.1365 |
| Procent renhed | >95% |