Få mere at vide
Terbutaline Sulfate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbutaline Sulfate |
| CAS | 23031-32-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbutaline Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C12 H19 N O3 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terbutaline sulfate, Bis[(1RS)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanol] sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1), 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-Terbutaline hemisulfate, (±)-Terbutaline sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, (±)-, sulfate (2:1) (salt), 2-(tert-Butylamino)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol sulfate (2:1), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt), (±)-, Brethaire, Brethine, Bricanyl, Brithine, Butaliret, Monovent, Terbasmin, Terbul, Terbutalin sulfate, Terbutaline hemisulfate, Terbutaline hemisulphate, dl-Terbutaline sulfate, Bambuterol Hydrochloride Impurity A as Sulphate, Bambuterol Impurity A as Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?