Få mere at vide
Terbutaline sulfate 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323077
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323077 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323077 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17295000LM100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbutaline Sulfate
CAS 23031-32-5
Analyt- eller komponentnavne Terbutaline Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C12 H19 N O3 . H2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbutaline sulfate, Bis[(1RS)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanol] sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1), 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-Terbutaline hemisulfate, (±)-Terbutaline sulfate, 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, (±)-, sulfate (2:1) (salt), 2-(tert-Butylamino)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol sulfate (2:1), Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy-, sulfate (2:1) (salt), (±)-, Brethaire, Brethine, Bricanyl, Brithine, Butaliret, Monovent, Terbasmin, Terbul, Terbutalin sulfate, Terbutaline hemisulfate, Terbutaline hemisulphate, dl-Terbutaline sulfate, Bambuterol Hydrochloride Impurity A as Sulphate, Bambuterol Impurity A as Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]benzene-1,3-diol;sulfuric acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 548.65
Mængde 1 ml
Formel vægt 548.2404 g/mol