missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Terbutaline-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbutalin-D9 |
| CAS | 1189658-09-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H10D9NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Terbutaline D9 (tert-butyl D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vægt | 234.193 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?