Få mere at vide
Terbutalin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317336
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317336 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317336 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17294950AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbutaline
CAS 23031-25-6
Analyt- eller komponentnavne Terbutaline
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H19 N O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn 5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]benzen-1,3-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 225,1365 g/mol