Få mere at vide
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30135108
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135108 10 mg
30138543 2.5 mg
30008269 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT10908510MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56165-57-2
Molekylær formel C9 H21 O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 288.36
Synonym Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
IUPAC navn 2-(diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfinyl)-2-methylpropan
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbufos-oxon-sulfoxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formel vægt 288.0619