missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terbufoxon Sulfone, TRC

Artikelnummer. 30134518
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134518 25 mg
30134184 10 mg
30010203 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT10908025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56070-15-6
Molekylær formel C9 H21 O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 304.36
Synonym Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfonyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfonyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfone, Terbufoxon sulfone
IUPAC navn 2-(diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfonyl)-2-methylpropane
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terbufos-oxon-sulfone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H21O5PS2/c1-6-13-15(10,14-7-2)16-8-17(11,12)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formel vægt 304.0568
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.